Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Form:
aqueous solution
Mol wt:
48 kDa (RbBP5), 51 kDa (EED), 86 kDa (EZH2), 87 kDa (SUZ12)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
48 kDa (RbBP5), 51 kDa (EED), 86 kDa (EZH2), 87 kDa (SUZ12)
packaging
pkg of 50 μg
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... EED(8726), EZH2(2146), RBBP4(5928), SUZ12(23512)
General description
Complex of human EZH2 (GenBank Accession No. NM_004456), amino acids 2-end with N-terminal His-tag, MW= 86 kDa; human EED (GenBank Accession No. NM_003797) amino acids 2-end with N-terminal Flag-tag, MW= 51 kDa, human SUZ12 (GenBank Accession No. NM_015355) amino acids 2-end with N-terminal His-tag, MW = 87 kDa, and human RbAp48 (GenBank Accession No. NM_005610) amino acids 2-end with N-terminal His-tag, MW = 48 kDa, co-expressed in Baculovirus expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?