Merck
SRP0388
EZH2 /EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
48 kDa (AEBP2), 51 kDa (EED), 53 kDa (AEBP2), 86 kDa (EZH2), 87 kDa (SUZ12)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
48 kDa (AEBP2), 51 kDa (EED), 53 kDa (AEBP2), 86 kDa (EZH2), 87 kDa (SUZ12)
packaging
pkg of 20 μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
General description
Inactive mutant version of our regular EZH2 5-member complex, but with a Tyr-to-Cys mutation on amino acids 646 of the EZH2 protein. Complex of human EZH2 (GenBank Accession No. NM_004456), (amino acids 2-end ; Y646C*) with N-terminal His-tag, MW= 86 kDa, human EED (GenBank Accession No. NM_003797) (amino acids 2-end) with N-terminal Flag-tag, MW= 51 kDa, human SUZ12 (GenBank Accession No. NM_015355) (amino acids 2-end) with N-terminal His-tag, MW = 87 kDa, Human AEBP2 (GenBank Accession No. NM_153207) (amino acids 2-end) with N-terminal His-tag, MW= 53 kDa, and human RbAp48 (GenBank Accession No. NM_005610) (amino acids 2-end) with N-terminal His-tag, MW = 48 kDa, coexpressed in Baculovirus expression system. *This mutation is often cited as Y641C in variant 3 (GenBank Accession No. NM_001203247).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EZH2 /EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)