Direkt zum Inhalt
SRP0385
MLL1/WDR5/Ash2L/RbBP5 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥83% (SDS-PAGE)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
aqueous solution
Assay:
≥83% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
27 kDa (MLL1), 35 kDa (WDR5), 60 kDa (RbBP5), 61 kDa (Ash2L)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥83% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
27 kDa (MLL1), 35 kDa (WDR5), 60 kDa (RbBP5), 61 kDa (Ash2L)
packaging
pkg of 50 μg
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
General description
MLL1/WAR complex of human MLL1 (GenBank Accession No. NM_005933), amino acids 3745- end with N-terminal His-tag, MW= 27 kDa, human Ash2L (GenBank Accession No. NM_001105214), amino acids 2-end with N-terminal His-tag, MW= 61 kDa, and human RbBP5 (GenBank Accession No. NM_005057), amino acids 2-end with N-terminal His-tag, MW= 60 kDa, individually expressed in an E. coli expression system, and human WDR5 (GenBank Accession No. NM_017588), amino acids 2-end with N-terminal His-tag, MW= 37.4 kDa expressed in a Baculovirus Sf9 expression system.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)