Direkt zum Inhalt
SRP0348
Flt1 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
VEGFR1, fms-related tyrosine kinase 1 (vascular endothelial growth factor/vascular permeability factor receptor)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
aqueous solution
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
67.5 kDa
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
67.5 kDa
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
activity assay: suitable, inhibition assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... FLT1(2321)
General description
Human Flt1 ( GenBank Accession No. AF063657), amino acids 783-end with N-terminal His-tag, MW=67.5 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Other Notes
One unit is defined as the amount of enzyme that will transfer 1 nmol phosphate to the tyrosine substrate per minute at pH 7.4 and 30°C.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)