Fortfahren mit
SML3960
JNJ-42226314
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
[1-(4-Fluorophenyl)indol-5-yl]-[3-[4-(thiazole-2-carbonyl)piperazin-1-yl]azetidin-1-yl]methanone, [4-[1-[[1-(4-Fluorophenyl)-1H-indol-5-yl]carbonyl]-3-azetidinyl]-1-piperazinyl]-2-thiazolylmethanone
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H24FN5O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
489.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Brain penetrant, highly selective and potent reversible inhibitor of monoacylglycerol lipase (MAGL).
JNJ-42226314 is a brain penetrant, highly selective and potent reversible inhibitor of monoacylglycerol lipase (MAGL)(IC50 = 1.1) that exhibits antinociceptive efficacy in the rat models neuropathic and inflammatory pain. JNJ-42226314 elevates hippocampal 2-arachidonoylglycerol (2-AG) levels and prolongs wakefulness in rats.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)