Fortfahren mit
SML3947
PSB12379
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Placeholder name, N-(Phenylmethyl)-adenosine-5′-[hydrogen P-(phosphonomethyl)phosphonate] sodium salt, N6-Benzylpurine riboside-5′-O-[(phosphonomethyl)-phosphonic acid sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H23N5O9P2. xNa
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Potent and selective ecto-5′-nucleotidase (CD73, eN) Inhibitor.
PSB12379 is a potent and selective ecto-5′-nucleotidase (CD73, eN) Inhibitor (recombinant human/rat eN Ki = 2.21/9.03 nM; human serum eN Ki = 18.8 nM; Ki >>10 μM against NTPDase 1/2/3 & NPP 1/2/3). Umbilical cord mesenchymal stem cell-derived small extracellular vesicles (UCMSC-sEV) is reported to promote the proliferation and migration of pediatric urethral smooth muscle cells (PUSMCs) in cultures by CD73-catalyzed production of adenosine, which can be blocked by PSB12379.
Disclaimer
Hygroscopic
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)