Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C267H404N72O78S6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
6062.89
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Approved long-acting insulin analog used for management of Diabetes Type 1 and Type 2
Insulin glargine is an approved long-acting insulin analog used for management of Diabetes Type 1 and Type 2. Insulin glargine is a human insulin analog where A-chain asparagine 21 was replaced by glycine and B-chain carboxy terminal was extended by two arginine residues.
Disclaimer
Hygroscopic
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?