Fortfahren mit
SML3893
LCL521 dihydrochlroide
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(1R,2R)-2-N-(Tetradecanoylamino)-1-(40-nitrophenyl)-propyl-1,3-O,O-di-(N,N-dimethylamino) acetate dihydrochloride, 1,3-DMG-B13, 1,3-O,O-DMG-B13•2HCl, 1,3-di-DMG-B13, B13: (1R,2R)-2-(tetradecanoylamino)-1-(4′-nitrophenyl)-1,3-propandiol), LCL 521, LCL-521
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H52N4O7·2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
665.69
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CN(C)CC(O[C@H](C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)[C@@H](COC(CN(C)C)=O)NC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O.[2HCl]
Biochem/physiol Actions
N,N-dimethyl glycine (DMG) diester prodrug form of the selective acid ceramidase (ACDase) inhibitor B13 for enhanced lysosomal delivery and cellular potency.
LCL521 is the N,N-dimethyl glycine (DMG) diester prodrug form of the selective acid ceramidase (ACDase) inhibitor B13 (no inhibition against NCDase/ASAH2 or AlkCDase/ACER2). The DMG enables efficient and targeted B13 lysosomal delivery, resulting in enhanced cellular ACDase inhibitory potency (by 70% vs 12% in MCF7, respectively, post 1h treatment by 1 μM LCL521 or 10 μM B13) and effective blockage of ceramide (Cer) to sphingosine (Sph) processing (80% vs 0% Sph level drop in MCF7, respectively, post 1h treatment by 1 μM LCL521 or 10 μM B13).
Disclaimer
Hygroscopic
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)