Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H25F3N4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
534.48
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Delamanid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -8 to -12°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)OC2CCN(CC2)c3ccc(cc3)OC[C@@]4(Oc5[n](cc(n5)[N+](=O)[O-])C4)C
InChI
1S/C25H25F3N4O6/c1-24(15-31-14-22(32(33)34)29-23(31)38-24)16-35-18-4-2-17(3-5-18)30-12-10-20(11-13-30)36-19-6-8-21(9-7-19)37-25(26,27)28/h2-9,14,20H,10-13,15-16H2,1H3/t24-/m1/s1
InChI key
XDAOLTSRNUSPPH-XMMPIXPASA-N
Biochem/physiol Actions
Delamanid (OPC-67683) is an orally active mycolic acid biosynthesis inhibitor that is effective against both drug-susceptible and drug-resistant strains of M. tuberculosis H37Rv in vitro (MIC = 6 ng/mL) and exhibits significant in vivo efficacy with ~15-fold higher potency than rifampicin (RFP) in mice infected with M. tuberculosis Kurono (fold of lung CFU reduction post 28 days = 41.5 with 5 mg RFP/kg or 0.313 mg delamanid/kg daily orally dosage, 11,000-fold reduction with 0.625 mg delamanid/kg daily orally dosage).
Orally active mycolic acid biosynthesis inhibitor that is effective against drug-resistant strains of M. tuberculosis and is superior to rifampicin in vivo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Delamanid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?