Fortfahren mit
SML3834
Vorapaxar
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Ethyl [(3aR,4aR,8aR,9aS)-9(S)-[(E)-2-[5-(3-fluorophenyl)-2-pyridinyl]ethenyl]dodecahydro-1(R)-methyl-3-oxonaphtho[2,3-c]furan-6(R)-yl]carbamate, MK 5348, MK-5348, MK5348, SCH 530348, SCH-530348, SCH530348
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H33FN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
492.58
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
Fc1cc(ccc1)c2cnc(cc2)\C=C\[C@@H]3[C@H]4[C@@H](C[C@H]5[C@H]3CC[C@H](C5)NC(=O)OCC)C(=O)O[C@@H]4C
InChI key
ZBGXUVOIWDMMJE-QHNZEKIYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent and selective thrombin receptor (PAR-1) antagonist with anti-platelet aggregation efficacy in vitro and in vivo.
Vorapaxar (MK-5348; SCH 530348) is an orally active, potent and selective thrombin receptor (PAR-1) antagonist with good selectivity over a panel of GPCRs, ion channels, and receptors, including PAR-2, PAR-3 and PAR-4. Vorapaxar inhibitis thrombin-induced calcium transient and thymidine incorporation in human coronary artery smoothmuscle cells (HCASMC; Ki = 1.1 and 13 nM, respectively), as well as aggregation in human platelet-rich plasma (PRP) induced by 10 nM thrombin or 15 μM haTRAP (IC50 = 47 and 25 nM, respectively), but not 20 μM ADP or 5 μM collagen. Oral administration (0.1 mg/kg to cynomolgus monkeys) prevents haTRAP-induced platelet aggregation ex vivo.
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)