Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCc2ccccc2)\C=C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C19H18O/c20-19(16-15-18-11-5-2-6-12-18)14-8-7-13-17-9-3-1-4-10-17/h1-14H,15-16H2/b13-7+,14-8+
InChI key
OWMJDOUOHDOUFG-FNCQTZNRSA-N
Biochem/physiol Actions
Alnustone is a diarylheptanoid isolated from Alpinia katsumadai Hayata, rhizomes of Curcuma xanthorrhiza and other plants that exhibits anti-hyperglycemic, anti-inflammatory, antihepatotoxic and antiemetic activities. Alnustone is a potent inhibitor of the Thyroid Adenoma Associated (THADA) function, which reverses THADA-induced β-cell dysfunction and ameliorate hyperglycemia in obese mice. It significantly decreases fed blood glucose and improved glucose tolerance in mice.
Diarylheptanoid isolated from Alpinia katsumadai Hayata and other plants that exhibits anti-hyperglycemic, anti-inflammatory, antihepatotoxic and antiemetic activities
Disclaimer
Hygroscopic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alnustone
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?