Fortfahren mit
SML3825
MM0299
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4,4a,5,5a,6,6a-Hexahydro-2-[4-[2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethoxy]phenyl]-4,6-ethenocycloprop[f]isoindole-1,3(2H,3aH)-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H23NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.46
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, selective and potent inhibitor of lanosterol synthase (LSS) that exhibits anti-glioblastoma activity
MM0299 is a cell penetrant, selective and potent inhibitor of lanosterol synthase (LSS) that exhibits anti-glioblastoma activity. It potently inhibits Mut6 (Glioblastoma stem-like cells) cell growth by depleting cellular cholesterol. MM0299 stimulates 24(S),25-epoxycholesterol (EPC) synthesis in GBM tumors, which induces toxicity in glioma stem-like cells.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)