Fortfahren mit
SML3822
SA-15-P
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[4-[2-[2,5-Dimethyl-1-(phenylmethyl)-1H-pyrrol-3-yl]-2-oxoethoxy]phenyl]-2-furancarboxamide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H24N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.48
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
LAG-3 (CD223) inhibitor that blocks LAG-3 interactions with both major histocompatibility complex class II (MHCII) and fibrinogen-like protein 1 (FGL1).
SA-15-P is a LAG-3 (CD223) inhibitor that blocks LAG-3 interactions with both major histocompatibility complex class II and fibrinogen-like protein 1 by cell-free (MHCII IC50 = 4.21 μM & FGL1 IC50 = 6.52 μM) and cell-based binding assays (IC50 ~15 μM against 150 ng/mL or 1.5 nM FGL1-hFc binding to stable LAG-3-expressing CHO-K1 cell line).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)