Fortfahren mit
SML3820
WH-9943-103C
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-((1-(2-chloroacetyl)azetidin-3-yl)methyl)benzamide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H15ClN2O2
Molekulargewicht:
266.72
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, selective and potent covalent inhibitor of deubiquitinating enzymes (DUB) VCPIP1
WH-9943-103C, and azetidyl chloroacetamide, is a cell penetrant, selective and potent covalent inhibitor of deubiquitinating enzymes (DUB) VCPIP1.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)