Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.29
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C1=C(C)C(N=CC2=C(O)C(OC)=CC=C2)=CC=C1)O
InChI
1S/C16H15NO4/c1-10-12(16(19)20)6-4-7-13(10)17-9-11-5-3-8-14(21-2)15(11)18/h3-9,18H,1-2H3,(H,19,20)
InChI key
WTGMGRFVBFDHGQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective TIR domain-targeting toll-like receptor 2 (TLR2) antagonist that inhibits human TLR2/1- & TLR2/6-, murine TLR2/1-, but not murine TLR2/6-mediated signaling.
TLR2-IN-C29 is a toll/IL-1 receptor resistance (TIR) domain BB loop-targeting, selective toll-like receptor 2 (TLR2) antagonist that inhibits both human TLR2/1 and TLR2/6-mediated signaling (IC50 = 37.6/19.7 μM against 50 ng/mL Pam3CSK/Pam2CSK-induced reporter signal, respectively, using HEK293T TLR2/6 or TLR2/1 transfectants), while blocking only murine TLR2/1-, but not murine TLR2/6-, mediated signaling (1h 25-50 μM C29 treatment prior to 50 ng P3C/mL or 100 ng P2C/mL for 1h in murine macrophages), nor signaling induced by other TLR agonists and TNF-α.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?