Fortfahren mit
SML3810
p-Nitrobenzyl mesylate
≥98% (HPLC), alkylating reagent, powder
Synonym(e):
4-Nitro-benzenemethanol Methanesulfonate, 4-Nitrobenzyl Mesylate, PNBM
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
p-Nitrobenzyl mesylate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
p-Nitrobenzyl mesylate (PNBM) is a thiol-specific alkylating reagent for direct kinase substrate identification. p-Nitrobenzyl mesylate (PNBM) alkylates thiophosphorylated proteins to form thiophosphate ester epitopes that can be detected by thiophosphate-ester-specific antibody by immunoblotting, immunoprecipitation or immunoaffinity purification.
thiol-specific alkylating reagent for direct kinase substrate identification
Disclaimer
Hygroscopic
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)