Direkt zum Inhalt
SML3806
Cefditoren sodium
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[(1Z)-2-(4-methyl-5-thiazolyl)ethenyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt, Cefditoren Acid Sodium Salt, ME 1206 sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17N6NaO5S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
528.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Cefditoren sodium is orally available, broad spectrum third-generation cephalosporin antibiotic. Cefditoren sodium is active against both gram-negative and gram-positive bacteria. It is commonly used for treatment of chronic bronchitis, community-acquired pneumonia, pharyngitis/tonsillitis, and uncomplicated skin and skin-structure infections.
Orally available, broad spectrum third-generation cephalosporin antibiotic
Disclaimer
Hygroscopic
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)