Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H37N5O3S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
539.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
S1[C@H]([C@H]3NC(=O)N[C@H]3C1)CCCCC(=O)NCCCCCCNC(=O)CCSSc2ncccc2
InChI
1S/C24H37N5O3S3/c30-20(10-4-3-9-19-23-18(17-33-19)28-24(32)29-23)25-13-6-1-2-7-14-26-21(31)12-16-34-35-22-11-5-8-15-27-22/h5,8,11,15,18-19,23H,1-4,6-7,9-10,12-14,16-17H2,(H,25,30)(H,26,31)(H2,28,29,32)/t18-,19-,23-/m0/s1
InChI key
QLPHBNRMJLFRGO-YDHSSHFGSA-N
Biochem/physiol Actions
Biotin-HPDP (HPDP-Biotin) is a membrane-permeable and reversible biotinylating reagent that is used to biotinylate target proteins via covalent disulfide bond (-S-S-) formation with free sulfhydryl (-SH) groups. The biotin-tagged proteins can then be subjected to affinity labeling or isolation/purification using avidin conjugates or beads. Unlike tranditonal biotinylation methods, Biotin-HPDP tag can be removed with reducing agents such as dithiothreitol (DTT) without the need of harsh reagents to dissociate the high affinity interaction between avidin and biotin.
Membrane-permeable, reversible biotinylating reagent for affinity labeling and isolation of proteins.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?