Fortfahren mit
SML3779
Methotrexate disodium salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Amethopterin sodium, N-[4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-glutamic acid disodium salt, Sodium methotrexate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20N8Na2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
498.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to brown
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[Na].[Na].N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)c1ccc(cc1)N(Cc2nc3c(nc(nc3N)N)nc2)C
InChI key
HQRCOVOSZPGUCA-GXKRWWSZSA-N
Biochem/physiol Actions
Folic acid antagonist that is used as an antineoplastic and antirheumatic drug
Methotrexate disodium salt is a potent is a folic acid antagonist that is used as an antineoplastic and antirheumatic drug. Methotrexate disodium salt is a potent inhibitor of dihydrofolate reductase.
Disclaimer
Hygroscopic
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)