Fortfahren mit
SML3778
T-5224
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[5-(4-Cyclopentyloxy-2-hydroxybenzoyl)-2-[(3-oxo-1,2-benzoxazol-6-yl)methoxy]phenyl]propanoic acid, 3-{5-[4-(Cyclopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(3-hydroxy-1,2-benzisoxazol-6-yl)methoxy]phenyl} propionic acid, 5-[4-(Cyclopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(2,3-dihydro-3-oxo-1,2-benzisoxazol-6-yl)methoxy]benzenepropanoic acid, T 5224, T5224
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H27NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
517.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1[o]c2c([c]1=O)ccc(c2)COc3c(cc(cc3)C(=O)c4c(cc(cc4)OC5CCCC5)O)CCC(=O)O
InChI
1S/C29H27NO8/c31-24-15-21(37-20-3-1-2-4-20)8-10-22(24)28(34)19-6-11-25(18(14-19)7-12-27(32)33)36-16-17-5-9-23-26(13-17)38-30-29(23)35/h5-6,8-11,13-15,20,31H,1-4,7,12,16H2,(H,30,35)(H,32,33)
InChI key
DALCQQSLNPLQFZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, selective AP-1 transcription complex c-Fos/c-Jun inhibitor with therapeutic efficacy in a murine model of arthritis in vivo.
T-5224 is an orally active, selective AP-1 transcription complex c-Fos/c-Jun inhibitor that blocks c-Fos and c-Jun DNA-binding activity, but not that of C/EBPα, ATF-2 (bZIP domain), MyoD (bHLH domain), Sp-1 (ZF domain) and NF-κB/p65 (RHD). T-5224 inhibits PMA-induced Fos/AP-1 promoter activity (IC50 ~4 μM by NIH/3T3 reporter assay) without affectingTNFα-stimulated NF-kB activity or the cellular levels of c-Fos family protein members. T-5224 exhibits therapeutic efficacy against collagen-induced arthritis (CIA) in mice in vivo (0.3-30 mg/kg/d p.o.).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05699SML1914SML1915
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)