Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13F3N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.25
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
SAM-binding pocket-targeting methyltransferase MTr1 inhibitor with anti-influenza efficacy in vitro and in vivo.
Trifluoromethyl-tubercidin (TFMT) is a SAM-binding pocket-targeting methyltransferase (MTase) MTr1 inhibitor that impedes the maturation of host cap RNAs and their binding with influenza viral polymerase. TFMT selectively inhibits influenza A&B (IAV & IBV), but not Hazara virus (HAZV) or soft tick bunyavirus (STBV), replication in epithelial cultures (IAV IC50 = 300 nM/human A549, 7.7 μM/murine LA-4) with little toxicity (up to 1 mM; A549 cells). TFMT suppresses IAV replication in mice in vivo (2 mg/kg intranasally on day 0 and day 1 of IAV infection) and synergizes with anti-influenza drugs baloxavir marboxil (BXM; endonuclease inhibitor) and oseltamivir (neuraminidase inhibitor).
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?