Fortfahren mit
SML3739
AZ Dyrk1B 33
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(2-Methyl-4-pyrimidinyl)-1-(phenylmethyl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine, AZ-Dyrk1B-33
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H16N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Potent and selective Dyrk1B kinase inhibitor that increased the number of incretin-expressing cells in diabetic mice.
AZ Dyrk1B 33 is a potent and selective Dyrk1B kinase (dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinase 1B) inhibitor. AZ Dyrk1B 33 potently increases the numbers of neurogenin 3-expressing enteroendocrine progenitors, Gip-expressing K-cells, and Glp-1-expressing L-cells in zebrafish and diabetic mice. It decreases glucose levels in both larval and juvenile zebrafish.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)