Fortfahren mit
SML3731
Testosterone undecanoate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(17β)-17-[(1-Oxoundecyl)oxy]androst-4-en-3-one, Undecanoic acid ester with testosterone
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H48O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.70
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.24
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule III
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Testosterone undecanoate is an orally available prodrug of testosterone that has a very long elimination half-life. It is an androgen and anabolic–androgenic steroid that acts as agonist of the androgen receptor (AR). Testosterone undecanoate is mainly used in the treatment of low testosterone levels in men. Also, it was approved for treatment of male hypogonadism.
orally available prodrug of testosterone that has a very long elimination half-life; androgen that acts as agonist of the androgen receptor (AR)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)