Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H35BF2N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
504.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
C11-BODIPY581/591, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
brown to black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
C11-BODIPY581/591 is an oxidation-sensitive fluorophore whose maximal ex/em wavelengths shift from 581/591 nm (red) to 500/510 (green) upon lipid peroxidation (LPO). The probe incorporates readily into lipid membranes and is useful for detecting and quantifying LPO of cell-free lipid preparations as well as in live cells by fluorometer (fluorimeter), fluorescence confocal microscopy (dual ex at 488 & 568 nm, detection by 530/30 nm and 590/30 nm bandpass filters) and flow cytometry (ex/em 484/510 for green, ex/em 581/610 for red signal).
Oxidation-sensitive fluorophore for detecting and quantifying lipid peroxidation (LPO) of cell-free lipid preparations as well as in live cells.
Disclaimer
Hygroscopic
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?