Fortfahren mit
SML3713
HM-chromanone
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3E)-2,3-Dihydro-5-hydroxy-3-[(2-hydroxyphenyl)methylene]-7-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, (E)-5-hydroxy-7-methoxy-3-(20-hydroxybenzyl)-4-chromanone, Portulacanone D
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.29
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Sappanine-type homoisoflavonoid, isolated from Portulaca oleracea (purslane) that exhibits anti-diabetic effects.
HM-chromanone is a sappanine-type homoisoflavonoid, isolated from Portulaca oleracea (purslane). HM-chromanone exhibits anti-diabetic effects and inhibits adipogenesis by regulating AMPK activity in adipocytes. HM-chromanone potently activates AMPK in hepatocytes, thus suppressing hepatic glucose production. HM-chromanone does not display significant toxicity.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)