Fortfahren mit
SML3680
Macimorelin acetate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Amino-N-[(2R)-1-[[(1R)-1-formamido-2-(1H-indol-3-yl)ethyl]amino]-3-1H-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl]-2-methylpropanamide acetate, 2-Methylalanyl-N-[(1R)-1-(formylamino)-2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-D-tryptophanamide acetate, AEZS 130 acetate, AEZS-130 acetate, AEZS130 acetate, ARD 07 acetate, ARD-07 acetate, ARD07 acetate, Aib-DTrp-DgTrp-CHO acetate, EP 1572 acetate, EP-1572 acetate, EP1572 acetate, JMV 1843 acetate, JMV-1843 acetate, JMV1843 acetate, UMV 1843 acetate, UMV-1843 acetate, UMV1843 acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H30N6O3 · xC2H4O2
Molekulargewicht:
474.55 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)C[C@@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)C(N)(C)C)Cc3c4c([nH]c3)cccc4)NC=O)cccc2
InChI
1S/C26H30N6O3/c1-26(2,27)25(35)31-22(11-16-13-28-20-9-5-3-7-18(16)20)24(34)32-23(30-15-33)12-17-14-29-21-10-6-4-8-19(17)21/h3-10,13-15,22-23,28-29H,11-12,27H2,1-2H3,(H,30,33)(H,31,35)(H,32,34)/t22-,23-/m1/s1
InChI key
UJVDJAPJQWZRFR-DHIUTWEWSA-N
Biochem/physiol Actions
Macimorelin (AEZS-130; ARD-07; EP1572; UMV1843; Aib-DTrp-DgTrp-CHO) is an orally active peptido-mimetic growth hormone (GH) secretagogue (GHS) that targets human and animal GHS-receptor (IC50 in nM = 10.2/ghrelin, 12.3/hexaghrelin, 15.6/macimorelin against ghrelin binding to human GHS-R) with potent and selective GH-releasing activity in vivo (GH level = 158.8 μg/L 15 min post 300 μg/kg s.c. in neonatal rats; 11.3 μg/L without treatment).
Orally active peptido-mimetic growth hormone (GH) secretagogue (GHS) with potent and selective GH-releasing efficacy in vivo by targeting GHS-receptor.
Disclaimer
Hygroscopic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
537527661368221007
assay
≥98% (HPLC)
assay
99%
assay
97%
assay
≥99%
form
powder
form
-
form
-
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)