Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H31N5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Long acting, potent and specific dual inhibitor of PDE 3/4; activates CFTR mutant channels
RPL554 (Ensifentrine) is a long acting, potent and specific dual inhibitor of PDE 3/4 (phosphodiesterase 3 and 4). RPL554 displays a broad range of both bronchoprotective and anti-inflammatory activities. Also, RPL554 synergizes with anti-muscarinic drugs in inhibition of ASM tone. RPL554 (Ensifentrine) exhibits anti-inflammatory effects through reduced production of the monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) and granulocyte monocyte colony stimulating factor (GM-CSF) in cystic fibrosis bronchial epithelial cells during challenge with Interleukin-1β.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color - | color - | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?