Fortfahren mit
SML3622
CAY10444
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(4R)-2-Undecyl-4-thiazolidinecarboxylic acid, 2-Undecylthiazolidine-4(R)-carboxylic acid, BML 241, BML-241, BML241, CAY 10444, CAY-10444
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H29NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
CAY10444 is a selective sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor 3 (S1P3; EDG3) antagonist that inhibits 1 µM S1P-induced calcium mobilization in HeLa transfectants that express S1P3 over those expressing S1P1/CD363/EDG1 (37.6% vs 6.92% inhibition by 10 µM CAY10444).
Selective sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor 3 (S1P3; EDG3) antagonist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3184SML3649SML3522
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
wgk
WGK 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)