Fortfahren mit
SML3612
Ganoderic acid D
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(7β)-7-Hydroxy-3,11,15,23-tetraoxolanost-8-en-26-oic acid, GAD
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H42O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
514.65
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O[C@H]1C[C@@H]2[C@](CCC(=O)C2(C)C)(C3=C1[C@]4([C@@]([C@H](CC4=O)[C@@H](CC(=O)CC(C)C(=O)O)C)(CC3=O)C)C)C
InChI key
YTVGSCZIHGRVAV-IYAQLQCNSA-N
Biochem/physiol Actions
Ganoderic acid D is one of major triterpenes isolated from Ganoderma lucidum that exhibit potent anticancer properties. Ganoderic acid D inhibits the energy reprogramming of colon cancer cells including glucose uptake, lactate, and pyruvate and acetyl-coenzyme production through SIRT3 upregulation via acetylated cyclophilin D inhibition.
Major triterpenes isolated from Ganoderma lucidum that exhibit potent anticancer properties
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL84214PHL89668SMB00445
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ganoderic acid D
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)