Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H53NO11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
603.74
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
storage condition
desiccated
color
colorless to orange
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N(CCCC)c1ccc(cc1)C(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C30H53NO11/c1-3-4-9-31-29-7-5-28(6-8-29)30(32)42-27-26-41-25-24-40-23-22-39-21-20-38-19-18-37-17-16-36-15-14-35-13-12-34-11-10-33-2/h5-8,31H,3-4,9-27H2,1-2H3
InChI key
MAFMQEKGGFWBAB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antitussive drug
Benzonatate is a non-narcotic antitussive medication with sodium channel-blocking properties. Benzonatate is a ligand of both central and peripheral respiratory mucosal stretch receptors.
Disclaimer
Hygroscopic
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form oil | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| color colorless to orange | color white to beige | color , Red to very dark purple | color white to beige |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?