Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C48H58ClN9O5S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
972.68
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
AT1 is a cell penetrant Proteolysis Targeting Chimera (PROTAC) that selectively targets BET4 proteins for degradation by recruitments of ubiquitin E3 ligase. AT1 comprise (+)-JQ1 as a BET4 binding domain and E3 ligase specific VHL (von Hippel-Lindau) ligand connected through a linker.
PROTAC containing (+)-JQ1 that selectively binds to BRD4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?