Fortfahren mit
SML3543
SGC-UBD253N
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(8-Chloro-3-(2-((2-methoxybenzyl)(methyl)amino)-2-oxoethyl)-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)propanoic acid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H22ClN3O5
Molekulargewicht:
443.88
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Negative control for SGC-UBD253 a chemical probe for the ubiquitin binding domain (UBD) of HDAC6
SGC-UBD253N is a closely related negative control (KD = 32 µM) for SGC-UBD253 a chemical probe for the ubiquitin binding domain (UBD) of HDAC6.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)