Fortfahren mit
SML3494
β-Benzamide adenine dinucleotide sodium salt
≥95% (HPLC), IMPDH inhibitor, powder
Synonym(e):
Adenosine 5′-(trihydrogen diphosphate) P′→5′-ester with 3-β-D-ribofuranosylbenzamide sodium salt, BAD, benzamide adenine dinucleotide sodium salt
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H26N6O14P2Na2
Molekulargewicht:
706.40
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
β-Benzamide adenine dinucleotide sodium salt, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(OP(OC[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N(C=N3)C4=C3C(N)=NC=N4)O2)(O[Na])=O)(O[Na])=O)O[C@H]1C5=CC(C(N)=O)=CC=C5
Biochem/physiol Actions
β-Benzamide adenine dinucleotide (BAD), an analogue of nicotinamide adenine dinucleotide (β-NAD+), is an active metabolite of benzamide riboside and a potent inhibitor of inosine 5′-monophosphate dehydrogenase (IMPDH). Also, β-Benzamide adenine dinucleotide is a non-hydrolysable substrate/inhibitor of NADases and PARP enzymes. A higher concentration (Ki = 90 μM) it inhibits human NAD kinase.
Analogue of nicotinamide adenine dinucleotide (β-NAD+); inhibitor of inosine 5′-monophosphate dehydrogenase (IMPDH)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
93205A5638N7785
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (calc. based on dry substance, enzymatic)
assay
≥95%
assay
~95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)