Fortfahren mit
SML3484
Biotin-XX-tyramide
≥95% (HPLC), membrane-impermeant biotin label, powder
Synonym(e):
1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, hexahydro-N-[6-[[6-[[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]-6-oxohexyl]amino]-6-oxohexyl]-2-oxo-, (3aS,4S,6aR)- (9CI, ACI), Biotin-Ahx-AhxX-phenol, Biotin-Ahx-AhxX-tyramide, Biotin-LC-LC-tyramide, Biotin-XX-Tyr; BxxP, Biotin-XX-phenol
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H47N5O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
589.79
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Biotin-XX-tyramide, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Biotin-XX-tyramide (biotin-XX-phenol; BxxP) is a membrane-impermeant variant of the proximity labeling probe biotin-tyramide (biotin-phenol; BP) that corresponds to BP with a long and polar polyamide linker. Similary to BP, BxxP gives robust biotinylation with HRP and H2O2, but unlike BP, BxxP no longer enters cells, yielding selective labeling of cell surface, but not intracellular, proteins.
Membrane-impermeant variant of biotin-phenol biotin-tyramide (biotin-phenol; BP) for proximity labeling of cell surface, but not intracellular, proteins.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2135H1759913863
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to off-white
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)