Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H38O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.55
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@H](C1)C[C@@H](CC4)O)C)CC[C@]3([C@H]2CC[C@@H]3[C@@H](CC(=O)O)C)C
InChI
1S/C23H38O4/c1-13(10-20(26)27)16-4-5-17-21-18(7-9-23(16,17)3)22(2)8-6-15(24)11-14(22)12-19(21)25/h13-19,21,24-25H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19+,21+,22+,23-/m1/s1
InChI key
QYYDXDSPYPOWRO-JHMCBHKWSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active bile acid, side chain-shortened ursodeoxycholic acid (UDCA) homologue with in vivo efficacy in cholestatic and fibrotic liver disease models.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (CP) | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?