Fortfahren mit
SML3474
PF-06928215, cis-racemate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Cis-2-(7-Oxo-5-phenyl-4,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3 carboxamido) cyclohexane-1-carboxylic acid, Cis-2-(7-Oxo-5-phenyl-4,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamido)cyclohexanecarboxylic acid, PF-06928215 cis-enantiomers (1R,2S) and (1S,2R)
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.40
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC([C@H](CCCC1)[C@H]1NC(C2=C3N(N=C2)C(C=C(C4=CC=CC=C4)N3)=O)=O)=O
InChI
1S/C20H20N4O4/c25-17-10-16(12-6-2-1-3-7-12)22-18-14(11-21-24(17)18)19(26)23-15-9-5-4-8-13(15)20(27)28/h1-3,6-7,10-11,13,15,22H,4-5,8-9H2,(H,23,26)(H,27,28)/t13-,15+/m1/s1
InChI key
LCOWXYIOVWEZPJ-HIFRSBDPSA-N
Biochem/physiol Actions
PF-06928215 is a high affinity (KD of the (1R,2S) enantiomer = 200 nM) active site-targeting, substrate-competitive cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) inhibitor (IC50 = 4.9 μM using the (1R,2S) enantiomer; in the presence of 1 mM ATP, 0.3 mM GTP, 100 nM 45-bp interferon-stimulatory dsDNA (ISD)). PF-06928215 displays no inhibitory potency against dsDNA-induced IFN-β expression in cellular cGAS assays, most likely due to limited cell-permeability and/or high levels of cellular ATP and GTP in the reporter cells employed. Note: this product contains the two cis-enantiomers (1R,2S) and (1S,2R).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PZ038PZ0407SML1355
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow to orange
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)