Fortfahren mit
SML3439
IXA4
98% (HPLC)
Synonym(e):
N-​Methyl-​N-​[2-​(4-​methylphenoxy)​ethyl]​-​4-​[(1-​oxo-​3-​phenoxypropyl)​amino]​-1H-​pyrazole-​1-​acetamide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H28N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CN1N=CC(NC(CCOC2=CC=CC=C2)=O)=C1)N(C)CCOC3=CC=C(C=C3)C
InChI
1S/C24H28N4O4/c1-19-8-10-22(11-9-19)32-15-13-27(2)24(30)18-28-17-20(16-25-28)26-23(29)12-14-31-21-6-4-3-5-7-21/h3-11,16-17H,12-15,18H2,1-2H3,(H,26,29)
InChI key
ZVSKMVAWWBSNOY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
IXA4 is a nontoxic, potent and highly selective IRE1-XBP1s signaling activator that induce ER proteostasis remodeling. IXA4 reduced Aβ levels and prevents APP-associated mitochondrial dysfunction in CHO7PA2 cells expressing the V717F APP (APPV717F) mutant.
Nontoxic, potent and highly selective IRE1-XBP1s signaling activator that induce ER proteostasis remodeling
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3284SML3582SML3450
assay
98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)