Fortfahren mit
SML3410
EMD638683
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
EMD 638683, EMD-638683, N′-[2-(3,5-Difluorophenyl)-2-hydroxyacetyl]-2-ethyl-4-hydroxy-3-methylbenzohydrazide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18F2N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC1=C(C(C(NNC(C(C2=CC(F)=CC(F)=C2)O)=O)=O)=CC=C1O)CC
InChI
1S/C18H18F2N2O4/c1-3-13-9(2)15(23)5-4-14(13)17(25)21-22-18(26)16(24)10-6-11(19)8-12(20)7-10/h4-8,16,23-24H,3H2,1-2H3,(H,21,25)(H,22,26)
InChI key
SSNAPUUWBPZGOY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
EMD638683 is an orally active and highly selective serum/glucocorticoid-regulated kinase 1 (SGK1) inhibitor (IC50 = 3 μM against HeLa cellular NDRG1 phosphorylation) that significantly decreased blood pressure in fructose-treated mice but not in control saline-treated or in SGK1-knockout animals (4460 ppm in chow, ~600 mg/kg/day). EMD638683 promotes radiation-induced suicidal death of CaCo-2 colon tumor cells in vitro (50 μM) and decreases the number of colonic tumors following chemical carcinogenesis in vivo (4460 ppm in chow).
Orally active and highly selective serum/glucocorticoid-regulated kinase 1 (SGK1) inhibitor with anti-cancer and anti-hypertensive efficacy in vitro and in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3491SML3524SML3428
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)