Fortfahren mit
SML3405
NVP-LDZ982
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
LDZ-982, LDZ 982, LDZ982, Methyl 5-[1-(3-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-3-(2,6-dichlorophenyl)isoxazole-4-carboxylate, NITD 982, NITD-982, NITD982
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H11Cl3F3N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
516.68
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, Light yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor with broad-spectrum antiviral activity against Dengue, HCV, HIV, Influenza, RSV, and Yellow fever.
NVP-LDZ982 (NITD-982) is a dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor (Kd = 27 nM) with broad-spectrum antiviral activity by targeting host cell de novo pyrimidine biosynthesis pathway. NITD-982 inhibits various viral replications in cultues, including Dengue (DENV EC50 = 5-2.6 nM; A549), hepatitis C virus (HCV EC50 = 7-12.6 nM; Huh-7), HIV (MDR769 EC50 = 0.97 nM; PBMC), Influenza (EC50 = 32 nM/H1N1, 117 nM/B, 217 nM/H1N3; MDCK), respiratory syncytial virus (RSV EC50 = 7-9 nM; Hep-2), and Yellow fever (strain 17D EC50 = 8.2 nM; A549).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)