Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20N2O3·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.82
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
25CN-NBOH hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
25CN-NBOH is a brain-penetrant, highly potent and selective 5-HT2A receptor agonist (human 2A/rat 2C Ki = 1.3/132 nM; human 2A/2C PI turnover EC50 = 2.1/190 nM) with much reduced efficacy toward human 2B & 2C subtypes (Ki ratio: 2C/2A = 52-81 & 2B/2A = 37; Ca2+ mobilization Δlog(Rmax/EC50 ratio: 2C/2A = 30-180 & 2B/2A = 54; 2C/2A PI turnover EC50 ratio = 81-146) and other receptors/transporters/kinases. When administered in mice in vivo (1, 3, 6 mg/kg s.c.), 25CN-NBOH produces hallucinogen-like effects blockable by 5-HT2A antagonist M100907, but not 5-HT2C antagonist RS102221.
Brain-penetrant, highly potent and selective 5-HT2A receptor agonist with good in vitro & in vivo efficacy.
Disclaimer
Hygroscopic
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?