Merck
SML3337
CBR-470-1, racemic
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(± )-3-((4-chlorophenyl)sulfonyl)-4-(isobutylamino)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, 3-Thiophenamine, 4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]tetrahydro-N-(2-methylpropyl)-, 1,1-dioxide, (3R,4S)-rel- (ACI)
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20ClNO4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.90
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2%, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
CBR-470-1 is an Inhibitor of the glycolytic enzyme PGK1 that induces Nrf2 activity. PGK1 inhibition results in acculumation of methylglyoxalyl (MGO), a toxic, reactive metabolite removed by other enzymes. The accumulated MGO then irreversibly reacts with Keap1 forming inactive Keap1 dimers, resulting in accumulation of Nrf2.
Inhibitor of the glycolytic enzyme PGK1 inducing Nrf2 activity
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)