Fortfahren mit
SML3331
Triheptanoin
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Dermofeel TC 7, Glycerol trienanthate, Glyceryl triheptanoate, Heptanoic acid, 1,1′,1′′-(1,2,3-propanetriyl) ester, Heptanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester (9CI), Heptanoin, tri- (6CI,7CI,8CI), Lanol 37T, Trienanthoin, Triheptanoic glyceride, Trioenanthoin, UX007
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,70
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H44O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.60
UNSPSC Code:
23201100
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
€ 29,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
colorless to brown
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(C(COC(=O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCC)C(=O)CCCCCC
InChI
1S/C24H44O6/c1-4-7-10-13-16-22(25)28-19-21(30-24(27)18-15-12-9-6-3)20-29-23(26)17-14-11-8-5-2/h21H,4-20H2,1-3H3
InChI key
PJHKBYALYHRYSK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available triglyceride that provides 3 molar eq of saturated heptanoic acid in vivo to replenish reduced tricarboxylic acid (TCA; Krebs)-cycle intermediates.
Triheptanoin is a triglyceride with 3 molar eq. of saturated heptanoic acid (C7:0). The even-chain FA does not occur naturally and is able to bypass metabolic block induced by enzyme deficiency and to replenish reduced tricarboxylic acid/TCA-cycle (Krebs cycle or citric acid cycle/CAC) intermediates (anaplerosis) in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3380G2289911046
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
99.0-101.0% anhydrous basis
assay
≥99.5%
form
oil
form
oil
form
viscous liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
colorless to brown
color
, Colorless to light brown
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
404.6 °F - open cup
flash_point_c
207 °C - open cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)