Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C53H67FN8O8S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
995.21
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NCC1=C(OCCCCCN2CCN(CC3=C(OC)C=C(C(C4=C5C=NC=C4)=CN(C)C5=O)C=C3OC)CC2)C=C(C=C1)C6=C(C)N=CS6)[C@H]7N(C([C@@H](NC(C8(F)CC8)=O)C(C)(C)C)=O)C[C@@H](O)C7
InChI key
ZAGCLFXBHOXXEN-ZLGHNAGESA-N
Biochem/physiol Actions
Inactive cis-isomer of and the negative control for the potent and selective PROTAC BRD7/9 degrader VZ185.
cisVZ185 is the inactive cis-isomer of and the recommended negative control for the potent and selective dual BRD7 and BRD9 degrader VZ185.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?