Fortfahren mit
SML3281
GSK215 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2S,4R)-4-hydroxy-1-((S)-2-(2-(4-(3-methoxy-4-(4-(2-(methylcarbamoyl)phenylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino)phenyl)piperazin-1-yl)acetamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-N-((S)-1-(4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl)ethyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, GSK 215 hydrochloride, GSK-215 hydrochloride
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C50H59F3N10O6S · xHCl
Molekulargewicht:
985.13 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
composition
, 0-8 (H2O), , 1.8-3.3 mol (HCl)
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cnc(cc1Nc7c(cccc7)C(=O)NC)Nc2c(cc(cc2)N3CCN(CC3)CC(=O)N[C@@H](C(C)(C)C)C(=O)N4[C@@H](C[C@H](C4)O)C(=O)N[C@@H](C)c5ccc(cc5)c6[s]cnc6C)OC
InChI key
ZGSWGXNEXAXEGV-XFCHVEHOSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK215 is a potent and selective focal adhesion kinase (FAK) degrader (DC50 = 1.3 nM; A549 cells) composed of the FAK inhibitor VS-4718 and the VHL E3 ligase binder VHL-021. GSK215 shows cell type-dependent growth inhibition, where it inhibits A549 (IC50 <1 µM) and MCF-7 (IC50 <0.1 µM), but not BT474, in 2D cultures, while the growth of BT47 (IC50 <0.1 µM) and MCF-7 (IC50 ~0.1 µM), but not A5494, are inhibited by GSK215 in 3D cultures.
Potent and selective focal adhesion kinase (FAK) degrader composed of the FAK inhibitor VS-4718 and the VHL E3 ligase binder VHL-021.
Disclaimer
Hygroscopic
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)