Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H28O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.84
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@@]4(C3=CC2)C)C[C@H]1C)C)C(=O)CO
InChI
1S/C22H28O4/c1-13-10-18-16-5-4-14-11-15(24)6-8-20(14,2)17(16)7-9-21(18,3)22(13,26)19(25)12-23/h6-8,11,13,16,18,23,26H,4-5,9-10,12H2,1-3H3/t13-,16-,18+,20+,21+,22+/m1/s1
InChI key
ZYTXTXAMMDTYDQ-DGEXFFLYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available dissociative steroid with anti-inflammatory efficacy
Vamorolone, a synthetic steroid, is an orally available dissociative steroid with anti-inflammatory efficacy. It is a partial agonist of the glucocorticoid receptor (NR3C1) that appear to be safe and well tolerated. Also, vamorolone is a potent antagonist of the mineralocorticoid receptor (NR3C2). It is under development for children with Duchenne muscular dystrophy.
hcodes
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?