Fortfahren mit
SML3272
Chroman 1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3S)-N-[2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-(1H-pyrazol-4-yl)phenyl]-3,4-dihydro-6-methoxy-2H-1-benzopyran-3-carboxamide, (3S)-N-[2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-(1H-pyrazol-4-yl)phenyl]-6-methoxy-3,4-dihydro-2H-chromene-3-carboxamide, (S)-Chroman 1
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H28N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Highly potent and ROCK2-selective Rho kinase (ROCK1/2) inhibitor that is superior to Y-27632 in improving the viability of hPSCs in cultures.
Chroman 1 is a highly potent and ROCK2-selective Rho kinase inhibitor (ROCK1/2 IC50 = 52/1 pM) with much greater potency and selectivity than Y-27632 (ROCK1/2 IC50 = 71/46 nM). Chroman 1 is superior to Y-27632 in improving the viability of hPSCs in cultures (50 nM Chroman 1 is equivalent to 10 µM Y-27632; hESCs WA09 in E8 medium on vitronectin-coated plate). The combination of chroman 1, emricasan, polyamines (40 ng/ml putrescine, 4.5 ng/ml spermidine, and 8 ng/ml spermine), and trans-ISRIB (CEPT) is reported to enhance the survival of genetically stable hPSCs by simultaneously blocking several stress mechanisms that otherwise compromise cell structure and function.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)