Fortfahren mit
SML3219
Tenofovir alafenamide
≥98% (HPLC), HIV and HBV reverse transcriptase inhibitor, powder
Synonym(e):
9-[(R)-2-[[(S)-[[(S)-1-(Isopropoxycarbonyl)ethyl]amino]phenoxyphosphinyl]-methoxy]-propyl]adenine, GS 7340, GS-7340, GS7340, TAF
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H29N6O5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
476.47
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tenofovir alafenamide, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(OC([C@@H](N[P@](CO[C@@H](CN1C2=NC=NC(N)=C2N=C1)C)(OC3=CC=CC=C3)=O)C)=O)C
InChI
1S/C21H29N6O5P/c1-14(2)31-21(28)16(4)26-33(29,32-17-8-6-5-7-9-17)13-30-15(3)10-27-12-25-18-19(22)23-11-24-20(18)27/h5-9,11-12,14-16H,10,13H2,1-4H3,(H,26,29)(H2,22,23,24)/t15-,16+,33+/m1/s1
InChI key
LDEKQSIMHVQZJK-CAQYMETFSA-N
Biochem/physiol Actions
HIV and HBV reverse transcriptase inhibitor tenofovir isopropylalaninyl phenyl ester with greater antiviral efficacy than tenofovir disoproxil fumarate.
Tenofovir alafenamide (TAF; GS-7340) is an isopropylalaninyl phenyl ester prodrug of the nucleotide analog reverse transcriptase inhibitor (nRTI) tenofovir (TFV) against human immunodeficiency virus (HIV) and hepatitis B virus (HBV). GS-7340 more efficiently delivers TFV into lymphoid cells and tissues than tenofovir disoproxil fumarate (TDF), resulting in greater antiviral efficacy against HIV.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1795SML1794SML0240
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
0.1 M NaOH: ≥5 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)