Fortfahren mit
SML3214
LDC7559
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
LDC 7559, N-[2-(2-Methoxyphenyl)-4H,10H-pyrazolo[5,1-c][1,4]benzoxazepin-7-yl]-acetamide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 154,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 496,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H19N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 154,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
LDC7559 is a potent and selective activator of PFKL (phosphofructokinase-1 liver type) that suppress excessive NOX2-dependent oxidative burst and neutrophil cell death (NETosis). LDC7559 decreases neutrophiles efficiency to kill bacteria. It prevents neutrophil-induced tissue damage.
potent and selective activator of PFKL (phosphofructokinase-1 liver type) that suppress excessive NOX2-dependent oxidative burst
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3512SML3243SML3285
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)