Fortfahren mit
SML3168
VU0469650 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
VU0469650 hydrochloride, 3-[(3R)-3-Methyl-4-(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylcarbonyl)-1-piperazinyl]-2-pyridinecarbonitrile, hydrochloride salt, VU 0469650 HCl, VU-0469650 HCl
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 660,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H28N4O · HCl
Molekulargewicht:
400.94
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 165,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -41 to -51°, c = 1 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Brain-penetrant, potent and selective metabotropic glutamate receptor 1 (mGlu1) negative allosteric modulator (NAM).
VU0469650 is a brain-penetrant, potent and selective metabotropic glutamate receptor 1 (mGlu1) negative allosteric modulator (NAM). VU0469650 selectively inhibits glu-induced Ca2+ influx in human mGluR1-expressing HEK 293A (EC50 = 99 nM with [Glu] = EC20 for 1.9 min, then EC100 for 1.7 min; inactive against cells expressing human mGlu2-8 at 10 μM) with no affinity toward a panel of 68 clinically relevant GPCRs, ion channels, kinases, and transporters. Prior administration of VU0469650 in mice in vivo (60 mg/kg i.p.) modulates the antipsychotic activity of M4 muscarinic receptor PAM VU0467154 and that of the M1/M4 agonist xanomeline.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3133SML2741SML2286
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)