Fortfahren mit
SML3167
Pregabalin
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid; (S)-3-Isobutyl-γ-aminobutyric acid, 3-Isobutyl GABA, CI-1008, PD-144723
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 253,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 63,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule V
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+H3]C[C@@H](CC(C)C)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
InChI key
AYXYPKUFHZROOJ-ZETCQYMHSA-N
Biochem/physiol Actions
Lipophilic GABA analog/ligand at a2d subunit of voltage-dependent Ca2+ channels.
Pregabalin is a lipophilic GABA analog/ligand at α2δ subunit of voltage-dependent Ca2+ channels. Pregabalin is an anticonvulsant, anxiolytic analgesic used to treat peripheral neuropathic pain and fibromyalgia.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR8805P-066P-120
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
liquid
form
liquid
drug control
USDEA Schedule V
drug control
-
drug control
-
drug control
USDEA Schedule V
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)